Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10376371
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) unitSize
10376371 79 mm 115 ml -
10545211 64 mm 68 ml Paket med 12
10586931 100 mm 243 ml Paket med 6
10306281 145 mm 716 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10376371 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42520080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Överför pulver med dessa pulvertrattar. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Ett spricksäkert alternativ till glas.
Överför pulver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Detta splittringssäkra alternativ till glas är kemikaliebeständigt mot ett brett utbud av labbkemikalier och reagenser och kan ge ett värdefullt bidrag till labbsäkerhetsprogram.
  • Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
  • Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 79 mm
Kapacitet (metrisk) 115 ml
Diameter (metrisk) skaft 18 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 85 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Powder PP 80mm
Längd (metrisk) skaft 30 mm
Kvantitet 12/Pk.; 36/Cs.