Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 10586931
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10586931 100 mm 243 ml Paket med 6
10545211 64 mm 68 ml Paket med 12
10376371 79 mm 115 ml -
10306281 145 mm 716 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10586931 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 42520100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    596.00 SEK
    417.06 SEK / Paket med 6
    Save 178.94 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Överför pulver med dessa pulvertrattar. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Ett spricksäkert alternativ till glas.
Överför pulver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Detta splittringssäkra alternativ till glas är kemikaliebeständigt mot ett brett utbud av labbkemikalier och reagenser och kan ge ett värdefullt bidrag till labbsäkerhetsprogram.
  • Polypropen är brytbeständigt och kemiskt kompatibelt med en mängd olika laboratoriereagenser
  • Lämplig för allmänt laboratoriebruk, är den en hållbar ersättning för glastrattar
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100 mm
Kapacitet (metrisk) 243 ml
Diameter (metrisk) skaft 23 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 105 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Skorstenskrut PP 100 mm
Längd (metrisk) skaft 34 mm
Kvantitet 6/Pk.; 24/Cs.