Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4525012
Diameter (metrisk) Överst:
64 mm
79 mm
100 mm
145 mm
Kapacitet (metrisk):
68 ml
115 ml
243 ml
716 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 10545211
Brand: Thermo Scientific™ 42520065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Överför pulver med dessa pulvertrattar. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Ett spricksäkert alternativ till glas.
Överför pulver med Thermo Scientific™ Nalgene™ Pulvertrattar av polypropen. Parallell skaft minimerar överbryggning av pulver och yttre ribbor förhindrar luftlås. Detta splittringssäkra alternativ till glas är kemikaliebeständigt mot ett brett utbud av labbkemikalier och reagenser och kan ge ett värdefullt bidrag till labbsäkerhetsprogram.
  • Polypropylene is break-resistant and chemically compatible with a wide variety of lab reagents
  • Suitable for general lab use, it is a durable replacement for glass funnels
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 64 mm
Kapacitet (metrisk) 68 ml
Diameter (metrisk) skaft 17 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 67 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Beskrivning Funnel Powder PP 65mm
Längd (metrisk) skaft 22mm
Kvantitet 12/Pk.; 36/Cs.