Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Probeadapterförslutning av polypropen
Produktkod. 10728691
Kvantitet:
Fall av 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 10728691
Brand: Thermo Scientific™ 21450384
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sätt i sönder med en diameter på 7 till 14 mm i kulturkärl och flaskor med 38-430 halsfinish med denna polypropen-sondadapterförslutning.
Få kontrollerad tillgång till det inre av odlingskärl. Thermo Scientific™ Nalgene™ Probeadapterförslutning av polypropen möjliggör införande av sönder med en diameter på 7 till 14 mm i odlingskärl med 38-430 halsfinish.
  • Gjuten av autoklaverbar polypropen, redo för intern sterilisering
  • Inkluderar en silikonpackning för att säkerställa en läckagesäker† täta
  • Tillåter införande av sönder med en diameter på 7 till 14 mm i 1 och 12 L odlingskärl
  • Idealisk för användning med alla Nalgene flaska eller odlingskärl med 38-430 halsfinish
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beskrivning Stängningsstorlek 38-430
Material Polypropen
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Nalgene Kulturkärl och flaskor
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Sondadapter
Stängningsstorlek 38-430 mm
Kvantitet Fall av 2
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade användning.Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt