Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, rektangulär Carboy med förslutning
Produktkod. 12701538
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12701538 9 L Paket med 6
10507921 9 L Varje
10548301 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12701538 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22120020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8560.00 SEK
    7700.53 SEK / Paket med 6
    Save 859.47 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Förvara lösningar och hantera stora volymer pulver och andra fasta prover; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara lösningar och hantera stora volymer pulver och andra fasta prover med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära polypropenvagnar med stängning. Med en utrymmesbesparande design, en bred munöppning för påfyllning och rengöring och ett robust handtag i rostfritt stål, är dessa carboys tuffa, genomskinliga och autoklaverbara.
Funktioner
  • Bred öppning för enkel påfyllning, förflyttning och rengöring av carboys
  • Gjuten i graderingar i steg om 1 gallon och 5 L för enkel dispensering
  • Handtag i rostfritt stål för enkel transport av containrar
  • Autoklaverbar, graderad och tät†
Innehåller:
  • Skruvförslutning av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415 mm
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 9 x 6 x 14 tum. (220 x 153 x 360 mm)
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Material Polypropen
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Rektangulär Carboy
Sterilitet Icke-steril
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.