Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, rektangulär Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10028090
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10028090 9 L Varje
10540022 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10028090 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23210020
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Förvara och dispensera media, lösningar och sterilt vatten; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och dispensera media, lösningar och sterilt vatten med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulära autoklaverbara PPCO Carboys med tapp. Dessa carboys är utrymmeseffektiva, med en bred öppning för enkel fyllning och rengöring och en tapp för dispensering, samt ett robust handtag i rostfritt stål. Nalgene polypropenkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
  • With polypropylene spigot and screw closure; TPE gasket
  • Wide-mouth opening permits easy filling, transferring and cleaning of carboys
  • Molded in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless steel handle for ease in transporting containers
  • Molded in spigot boss provides strength and leak resistance
  • Autoclavable/Graduated/Leakproof†
Includes:
Polypropylene screw closure † The term “leakproof” applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Färg Vit (Ogenomskinlig)
Beskrivning Autoclavable Rectangular Carboy with Spigot PP 9 L
Diameter (metrisk) Innerhals 86 mm
Mått (L x B x H) 8.5 x 5.75 x 14 in. (216 x 146 x 356 mm)
För användning med (applikation) Store and dispense media, solutions and sterile water
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 356 mm
Höjd (metrisk) med stängning 361 mm
Inkluderar Ingjuten tappbov
Längd (engelska) 8,5 tum
Längd (metrisk) 216 mm
Material Polypropylene Copolymer
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp
Bredd (engelska) 5,75 tum.
Bredd (metrisk) 146 mm