Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Ersättningskopplingsinsatser, armbågskoppling, 1/4 tum
Kvantitet:
Fall av 6
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Främja snabbare installation med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningskopplingsinsatser av polypropen för snabb-/påfyllningsventilationsförslutningar, som stödjer enhandsanslutning och frånkoppling när de appliceras på matchande kopplingskroppar. Hanliga, hullingförsedda snabbkopplingsinsatser för användning med Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar.
- För användning med Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar
- Främjar färre läckpunkter och korta monteringar
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 90° Armbågskopplingsinsats |
| Diameter (engelska) Innerslang | 1/4 tum |
| Diameter (metrisk) Innerslang | 6.35 mm |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 6/Cs. |
| Antal per förpackning | 6 Pk. |
| Produkttyp | Infoga |
| Kvantitet | Fall av 6 |