Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Ersättningskopplingsinsatser, rak koppling, 1/4 tum
Produktkod. 10305072
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 10305072
Brand: Thermo Scientific™ 21590001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med:Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar
Främja snabbare installation med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersättningskopplingsinsatser av polypropen för snabb-/påfyllningsventilationsförslutningar, som stödjer enhandsanslutning och frånkoppling när de appliceras på matchande kopplingskroppar. Hanliga, hullingförsedda snabbkopplingsinsatser för användning med Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar.
  • För användning med Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar
  • Främjar färre läckpunkter och korta monteringar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Rak genomgående kopplingsinsats
Diameter (engelska) Innerslang 1/4 tum
Diameter (metrisk) Innerslang 6.35 mm
För användning med (utrustning) Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar
Material Polypropen
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 6 Pk.
Produkttyp Infoga