Läs mer
Ersättningskranenhet för Nalgene™ Separertrattar av polypropen med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10438802
För användning med (utrustning):
Nalgene™ 4300- och 4301- Separertrattar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10438802
Brand: Thermo Scientific Nalgene 7143011025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utför en mängd olika laboratorieuppgifter med kemiskt inert, genomskinlig och autoklaverbar Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropen.
Detta är en reservdel för Nalgene™ 4300- och 4301- Separertrattar.
Utför en mängd olika laboratorieuppgifter med kemiskt inert, genomskinlig och autoklaverbar Thermo Scientific™ Ersättningskranenhet för Nalgene™ Separertrattar av polypropen med förslutning. Förslutningen har utmärkt kemikaliebeständighet och kräver ingen smörjning.
Funktioner
  • Separationslinjer mellan oblandbara vätskor är lätta att observera
  • Fasgränssnitt är observerbart ner till kranen
  • TFE kranar behöver ingen smörjning, vilket möjliggör enklare hantering och drift
  • Tratt är kemiskt kompatibel med ett brett utbud av laboratoriemedel
  • Autoklaverbar/Läcksäker
Innehåller:
  • Polypropentratt, TFE-avstängningskran och hus, polypropenskruvstängning
Beställningsinformation:
  • För ersättningskran, beställ Cat. nr 714301-1025
Anmärkningar:
  • Trattar är känsliga för uppmjukning och svullnad från långvarig exponering för aggressiva lösningsmedel även om effekten är reversibel.
  • Skaftlängder, 65 mm. Autoklaverbar förutom avstängningsventilen, som lätt tas bort för kemisk sterilisering.
  • Autoklaverbar förutom avstängningsventilen som är lätt att ta bort och kemiskt steriliseras.
.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material TFE
Beskrivning Ersättning Teflon Kranenhet
För användning med (utrustning) Nalgene™ 4300- och 4301- Separertrattar