Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15941631
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15941631 250 ml Paket med 4
10238970 125 ml Varje
15951631 500 ml Paket med 4
15961631 1000 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15941631 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 43000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00 SEK
    3316.50 SEK / Paket med 4
    Save 793.50 SEK
    19% Av
I lager
Utför en mängd olika laboratorieuppgifter med kemiskt inerta, genomskinliga och autoklaverbara separertrattar av polypropen.
Utför en mängd olika flytande fasseparationer med genomskinliga och autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboratorielösningar involverade i vätske-vätskeextraktioner. Polypropenförslutning och TFE-avstängningskran kräver ingen smörjning. Dessa separertrattar är slagtåliga och går inte sönder eller splittras, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
Features:
  • Separation lines between immiscible liquids are easily observed
  • Phase interface is observable down to the stopcock
  • TFE stopcocks need no lubrication, allowing for easier handling and operation
  • Funnel is chemically compatible with a wide range of lab reagents
  • Autoclavable/Leakproof
Includes:
  • Polypropylene funnel, Teflon™ TFE stopcock and housing, polypropylene screw closure
Ordering Information:
  • For replacement stopcock, order Cat. No. 714301-1025
Notes:
  • Funnels are susceptible to softening and swelling from extended exposure to aggressive solvents though the effect is reversible.
  • Stem lengths, 65mm. Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed for chemical sterilization.
  • Autoclavable except for stopcock assembly, which is easily removed and chemically sterilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Material Polypropylene Copolymer (PPCO)
Höjd (metrisk) 321 mm
Beskrivning 33mm
Kvantitet 1/Pk.; 4/Cs.
Produkttyp Separationsskorsten
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.