Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
Beskrivning
Utför en mängd olika flytande fasseparationer med genomskinliga och autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboratorielösningar involverade i vätske-vätskeextraktioner. Polypropenförslutning och TFE-avstängningskran kräver ingen smörjning. Dessa separertrattar är slagtåliga och går inte sönder eller splittras, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
Funktioner:
- Separationslinjer mellan icke-blandbara vätskor kan lätt observeras
- Fasgränssnittet är observerbart ända ner till stoppkranen
- TFE-stoppkranar behöver ingen smörjning, vilket möjliggör enklare hantering och hantering
- Tratten är kemiskt kompatibel med ett brett utbud av laboratoriereagenser
- Autoklavbar/Läckagesäker
Innehåller:
- Polypropen-tratt, Teflon™ TFE-stoppkran och hölje, proppropenskruvstängning
- För ersättningsstoppkran, beställ Cat. Nr. 714301-1025
- Trattar är känsliga för mjukning och svullnad vid långvarig exponering för aggressiva lösningsmedel, även om effekten är reversibel.
- Stamlängder, 65 mm. Autoklavbar förutom stoppkransmontering, som enkelt kan tas bort för kemisk sterilisering.
- Autoklavbar förutom stoppkransmontering, som lätt kan tas bort och kemiskt steriliseras.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Material | Polypropenkopolymer (PPCO) |
| Höjd (metrisk) | 347 mm |
| Beskrivning | 43 mm stängning |
| Kvantitet | 1/Pk.; 4/Cs. |
| Produkttyp | Separationsskorsten |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.