Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO) med förslutning
Produktkod. 15961631
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15961631 1000 ml Paket med 4
10238970 125 ml Varje
15941631 250 ml Paket med 4
15951631 500 ml Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15961631 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 43001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5310.00 SEK
    4529.70 SEK / Paket med 4
    Save 780.30 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Utför en mängd olika laboratorieuppgifter med kemiskt inerta, genomskinliga och autoklaverbara separertrattar av polypropen.
Utför en mängd olika flytande fasseparationer med genomskinliga och autoklaverbara Thermo Scientific™ Nalgene™ Separertrattar av polypropensampolymer (PPCO). God kemisk kompatibilitet med ett brett utbud av laboratorielösningar involverade i vätske-vätskeextraktioner. Polypropenförslutning och TFE-avstängningskran kräver ingen smörjning. Dessa separertrattar är slagtåliga och går inte sönder eller splittras, vilket gör dem till en värdefull tillgång för laboratoriesäkerhetsprogram.
Funktioner:
  • Separationslinjer mellan icke-blandbara vätskor kan lätt observeras
  • Fasgränssnittet är observerbart ända ner till stoppkranen
  • TFE-stoppkranar behöver ingen smörjning, vilket möjliggör enklare hantering och hantering
  • Tratten är kemiskt kompatibel med ett brett utbud av laboratoriereagenser
  • Autoklavbar/Läckagesäker
Innehåller:
  • Polypropen-tratt, Teflon™ TFE-stoppkran och hölje, proppropenskruvstängning
Beställningsinformation:
  • För ersättningsstoppkran, beställ Cat. Nr. 714301-1025
Anteckningar:
  • Trattar är känsliga för mjukning och svullnad vid långvarig exponering för aggressiva lösningsmedel, även om effekten är reversibel.
  • Stamlängder, 65 mm. Autoklavbar förutom stoppkransmontering, som enkelt kan tas bort för kemisk sterilisering.
  • Autoklavbar förutom stoppkransmontering, som lätt kan tas bort och kemiskt steriliseras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Polypropenkopolymer (PPCO)
Höjd (metrisk) 371 mm
Beskrivning 53 mm stängning
Kvantitet 1/Pk.; 4/Cs.
Produkttyp Separationsskorsten
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.