Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen med silikonfoder, portad Biotainer Flaska och Carboy förslutning
Produktkod. 11812720
Change view
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Förpackningsstorlek
11812720 Paket med 4
1 options
Produktkod. 11812720 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 25600489
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2240.00 SEK
    2020.04 SEK / Paket med 4
    Save 219.96 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För användning med: 1 L till 20 L Biotainer flaska och carboys i PC och PETG
Dessa två- och treportsförslutningar är designade för att aseptiskt hantera lösningar inom biofarmaceutiska, bioteknik- och laboratorievätskeöverföringsapplikationer. Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ flaskor och carboys. Med komponentfri från djur (ADCF ) komponenter, inklusive tätningar som är ljudsvetsade på locket, och läckagesäkra förslutningar, garanteras säkerhet för högvärdigt innehåll under vätskeöverföring. Med ADCF komponenter, inklusive tätningar som är ljudsvetsade på locket och läckagesäkra† förslutningar garanteras säkerhet av högt värdeinnehåll under vätskeöverföring.
Optimal kvalitet
  • Tillverkad med USP Klass VI-hartser som är icke-cytotoxiska, icke-pyrogena, icke-mutagena och komponentfria från djur (ADCF ) för att säkerställa lagrat material integritet
  • Tillverkad i ISO 14644-1 Klass 7 renrum och inpackad ISO Klass 4 renrum
  • Dubbla påsar i värmeförseglade påsar så att locken är redo att användas i ditt arbetsflöde för inträde till renrum
Genomtänkt kepsdesign
  • Läcksäker förslutning med praktiskt taget remssäker gängning innebär ingen risk för förlorat prov under hantering, lagring eller transport
  • Ultraljudssvetsade liners säkerställer att de stannar på plats och inte riskerar att förorena produkten
  • Tillverkad av samma material som vår Biotainer flaskor och förslutningar för att möjliggöra enklare validering i vätskeöverföringsprocesser och användning ner till -40 °C
  • Passar 1L till 20L Biotainer flaska och carboys i PC och PETG
Tjänster och support
  • Ändra aviseringar: Överensstämmelse med ISO 13485:2003 och cGMP-kraven innebär att ändringar av tillverkningsprocedurer, förpackningar och produktspecifikationer alla är dokumenterade och spårbara. Se till att du får meddelanden om eventuella ändringar, registrera dig på www.thermoscientific.com/notifications
  • Certifikat: Hartser är Drug Master File (DMF) registrerade för att uppfylla ett antal regulatoriska specifikationer och Certificates of Compliance (CoC) finns tillgängliga på www.thermoscientific.com/certificates
  • Valideringsstöd: Omfattande information är tillgänglig genom att kontakta oss på rocregsupport@thermoscientific.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177.1315; USP <>661 Biologiskt och fysiokemiskt test för plastbehållare; EP 2.6.9 Modifierat onormal toxicitetstest; EP 3.1.5 PE för parenterala och oftalmiska läkemedel; EP 3.1.9 Silikonelastomer för slangar och förslutningar
Stängningsstorlek 48 mm
Beskrivning Porterad Biotainer Flask- och Carboy-förslutningar, 3 portar
Mått (L x B) 2 x 1/4 tum. (6,36 mm) och 1 x 3/16 tum. (4,76 mm) Port ID
För användning med (utrustning) 1L till 20L Biotainer flaska och carboys i PC och PETG
Material Polypropen, Silikon
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 4 Pk.
Produkttyp Stängning
Notera:† Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.