Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, TPE-packning, tillbehör, förslutning 83B, 3 portar, 1/4 tum
Produktkod. 10671893
Change view
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10671893 Varje Varje
1 options
Produktkod. 10671893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21580031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4580.00 SEK
    4153.57 SEK / Paket med 1
    Save 426.43 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med:Nalgene Kraftiga dammsugare och flaskor
Bevara integriteten hos en behållare och dess innehåll med Thermo Scientific™ Nalgene™ Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar. Ett bekvämt vätskeöverföringssystem, denna portförsedda 83B-förslutning har en snabbkopplingskoppling med tubulering för fastsättning på valfri slang. Beslag har tubulering både i och utanför förslutningen, och uttagskopplingar i locket har interna ventiler som tätar när en tubuleringskoppling tas bort för att bibehålla behållarens tätningsintegritet.
  • Färdigt alternativ till besvärliga hushållsfyllnings-/dispenseringslösningar
  • Säkerställer behållarens integritet med“ stäng av ventilen” stilar med snabbkopplingar
  • 83B stängning har invändiga/utvändiga hullingförsedda beslag
Beställningsinformation:
  • Finns i två- eller treportsstilar för 1/4 eller 3/8″ (6,35 eller 9,53 mm) rör en —idealisk plattform för anpassning av din Nalgene Flaska eller Carboy
  • Idealisk för användning i vakuumsystem med Nalgene Heavy-Duty Vakuum Carboys och flaskor; Katt. Nr 2226 och 2126 rekommenderas för vakuumapplikationer
  • Idealisk att använda med Nalgene 180 tungväggsslangar (kat.nr. 800-0145 eller 8000-0065)
  • Alternativa och ersättningsbeslag finns tillgängliga för ytterligare anpassningsalternativ (kat.nr. 2159)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 3 portar 83B stängning
Diameter (engelska) Innerslang 1/4 tum
Diameter (metrisk) Innerslang 6.35 mm
För användning med (utrustning) Nalgene flaskor och carboys med portade förslutningar
Material Polypropen, TPE
Produkttyp Stängning
Kvantitet Varje
Använd med tunga väggar/vakuumslangar. Rekommenderas inte för vakuumanvändning med lättare behållare. Tätningar som passar in i uttaget håller inte vakuum efter flera autoklaveringar.