Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumflaska av polypropen
Beskrivning
Byt ut glasflaskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolv av polypropen, gjuten i ett stycke för full vakuumservice med vinklad tubulering för att förhindra tippning. Denna splittringssäkra, autoklaverbara kolv tål vakuum till 30 tum. Hg gör det till ett värdefullt bidrag till ditt labbsäkerhetsprogram.
- Tubulation vid 45° vinkel förhindrar tippning när slangen är ansluten
- Hullingförsedd adapter accepterar 1/4 till 3/8″ ID-slang (slang säljs separat)
- Oval markeringsyta för enkel märkning
- Halsstorlek för att passa standardproppstorlekar (propp ingår ej)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 57,4 oz. |
| Beskrivning | Vakuumkolv, polypropen, 1700 ml; Kolvfiltrering PP 2000mL |
| Kapacitet (metrisk) | 1700 mL |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 1 |
| Antal per förpackning | 1 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | Stoppare nr 10 |