Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumflaska av polypropen
Produktkod. 10554041
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
1700 mL
Stängningsstorlek:
Stoppare nr 10
Stoppare nr 7
Stoppare nr 8
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
10554041 1000 mL Stoppare nr 8 Varje
10020681 500 mL Stoppare nr 7 Varje
10234401 1700 mL Stoppare nr 10 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10554041 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS41011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.26 SEK
    468.55 SEK / Paket med 1
    Save 157.71 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Byt ut glasflaskor med denna kolv, gjuten i ett stycke för full vakuumservice med vinklad tubulering för att förhindra tippning.
Byt ut glasflaskor med Thermo Scientific™ Nalgene™ Vakuumkolv av polypropen, gjuten i ett stycke för full vakuumservice med vinklad tubulering för att förhindra tippning. Denna splittringssäkra, autoklaverbara kolv tål vakuum till 30 tum. Hg gör det till ett värdefullt bidrag till ditt labbsäkerhetsprogram.
  • Tubulation vid 45° vinkel förhindrar tippning när slangen är ansluten
  • Hullingförsedd adapter accepterar 1/4 till 3/8″ ID-slang (slang säljs separat)
  • Oval markeringsyta för enkel märkning
  • Halsstorlek för att passa standardproppstorlekar (propp ingår ej)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Beskrivning Vakuumkolv, polypropen, 1000 ml; Kolvfiltrering PP 1000mL
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek Stoppare nr 8