Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Wide-Mooth Carboy med handtag
Produktkod. 10579231
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10579231 20 L Varje
10712692 10 L Varje
13246750 10 L Paket med 6
15241799 20 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10579231 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22350050
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar polypropen med bred mun och handtag. Dessa slitstarka, naturliga polypropen (PP) carboys har en bekväm bred öppning för att underlätta rengöring och dispensering. De breda axelhandtagen gör det enkelt att bära och hälla, även med handskar.
  • Graderad att innehålla i 1 gal. och 5 L steg för enkel användning
  • En öppning med bred öppning kan rymma overheadblandare
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäker† vit polypropen 100 mm skruvförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415 mm
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 282 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Examen Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg
Höjd (metrisk) med stängning 483 mm
Inkluderar Handtag
Material Polypropen
Mun stil Bred
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 5,5 gal.
Volym (metrisk) Brätt 22.5 L
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.