Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropen, Wide-Mooth Carboy med handtag
Produktkod. 13246750
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
13246750 10 L Paket med 6
10712692 10 L Varje
10579231 20 L Varje
15241799 20 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 13246750 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22350020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6294.42 SEK
    5541.71 SEK / Paket med 6
    Save 752.71 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Vit
Förvara och transportera fasta ämnen, pulver och vätskor med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Autoklaverbar polypropen med bred mun och handtag. Dessa slitstarka, naturliga polypropen (PP) carboys har en bekväm bred öppning för att underlätta rengöring och dispensering. De breda axelhandtagen gör det enkelt att bära och hälla, även med handskar.
  • Graderad att innehålla i 1 gal. och 5 L steg för enkel användning
  • En öppning med bred öppning kan rymma overheadblandare
  • Autoklaveringsbar
  • Läcksäker† vit polypropen 100 mm skruvförslutningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415 mm
Färg Vitt
Beskrivning Autoclavable Wide-Mouth Carboy with Handles
Diameter (metrisk) Yttre 250 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Förvaring, Transport ​
Examen Graderad att innehålla i 5 L/1 gal. steg
Höjd (metrisk) med stängning 343 mm
Inkluderar Handtag
Material Polypropen
Mun stil Bred
nr per ärende 6/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med handtag
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 3 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12 L
Arbetsflödessteg Lagring av processlösningar uppströms. Validering uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.