Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Återanvändbara flasktoppsfilter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Trådstorlek (metrisk):
33 mm
45 mm
45mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Descrizione
Kombinera bekvämligheten med ett flaskfilter med besparingarna med en återanvändbar enhet. Icke-cytotoxisk Nalgene™ polysulfon återanvändbara flasktopfilter skruvas fast på glasmediaflaskor med 33 eller 45 mm halsstorlekar.
- Finns i storlekarna 250 och 500 ml
- Polysulfon är stark, tvättbar och autoklaverbar
- Ingjutna graderingar gör det enkelt att se provvolymen
- Polypropenslangadapter kan fyllas med bomull för steril ventilering under autoklavering
- Avtagbar steriliseringsmembranstödplatta är utformad för att ge maximal flödeshastighet och genomströmning
- Filter accepterar 0,25 till 0,3125 tum. (6 till 8 mm) ID vakuumslang
Specifica
Specifica
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Material | PSU |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek (metrisk) | 45mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto