Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor: sterila, bulkförpackningar
BIOPHARMA
Produktkod. 10797273
Change view
Volym (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10797273 0,5 ml Paket med 1000
10602254 2 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797273 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3428050005
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Skydda ljuskänsliga reagenser med dessa PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor, gjutna av hög renhet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen, lågmetallhalt polypropensampolymer (PPCO)-harts.
Skydda ljuskänsliga reagenser med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO bärnstensfärgade mikroförpackningsflaskor. Dessa icke-cytotoxiska och icke-pyrogena flaskor är gjutna av sterilt polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt och är redo att användas. Flaskorna är kantsydda och har en konisk botten, vilket möjliggör återvinning av hela innehållet.
Funktioner
  • Flaskor och förslutningar (listade separat) trycktestade tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • USP Klass VI-kompatibel; icke-pyrogena
  • Kan centrifugeras vid 13 000xg
  • Komponenterna tillhandahålls sterila och redo att fyllas
  • Färgade förslutningar förpackade separat
  • Steril till 10 -6 SAL
  • RNase/DNas-fri
  • Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vials är bulkförpackade utan förslutningar, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila förslutningar separat (kat. nr. 342821, 342825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroförpackningsflaskor
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 0,5 ml
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Stil Kjolflaska med konisk botten
Volym (metrisk) Totalt 0.5 mL
Stängningsmaterial PPCO
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.