Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor: Icke sterila, bulkförpackningar
BIOPHARMA
Produktkod. 10272953
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10272953 Blått Paket med 1000
10314053 Naturlig Paket med 1000
10786923 Vitt Paket med 1000
10039302 Gult Paket med 1000
10394143 Klart Paket med 1000
10354193 Rött Paket med 1000
10199742 Lila Paket med 1000
10632444 Bärnsten Paket med 1000
10099392 Rosa Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10272953 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3628210116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 SEK
    1361.83 SEK / Paket med 1000
    Save 128.17 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Identifiera prover snabbt med lågprofilerade, färgkodade förslutningar gjutna av PPCO-harts med hög renhet och låg metallhalt.
Identifiera snabbt prover med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lågprofilerade mikroförpackningsflaskor, erbjuds i en mängd olika färger. Förslutningarna är gjutna av polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt som är —utmärkt för PCR-reagens.
Funktioner
  • Flaskor (listade separat) och förslutningar trycktestas tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • Icke steril
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Läcksäker† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ icke-sterila flaskor separat (kat. nr. 362800, 362805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material PPCO
Sterilitet Icke-steril
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial PPCO
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Produkttyp Nedläggning
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.