Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor: Steril, bulkförpackning
Beskrivning
Identifiera prover snabbt med hjälp av Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor, erbjuds i en mängd olika färger. Förslutningarna är gjutna av polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt (PPCO) som är —utmärkt för PCR-reagens. Förslutningarna är sterila och redo att användas.
Funktioner
PPCO-stängningar:
- Steril till 10 -6 SAL
- RNase/DNas-fri
- Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
- Läcksäker† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat (kat. nr. 342800, 342805).
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor |
| Färg | Lila |
| Diameter (metrisk) Yttre | 11 mm |
| Material | PPCO |
| Sterilitet | Sterila |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 500 |
| Produktlinje | Nalgene |
| Stängningsmaterial | PPCO |
| Kvantitet | 500 påse, 1000 Cs. |
| Visa mer |
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.