Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor: Steril, bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10344053
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10344053
Brand: Thermo Scientific™ 3428211111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera prover snabbt med sterila lågprofilförslutningar gjutna av PPCO-harts med hög renhet och låg metallhalt, tillgängliga i en mängd olika färger.
Identifiera prover snabbt med hjälp av Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor, erbjuds i en mängd olika färger. Förslutningarna är gjutna av polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt (PPCO) som är —utmärkt för PCR-reagens. Förslutningarna är sterila och redo att användas.
Funktioner
PPCO-stängningar:
  • Steril till 10 -6 SAL
  • RNase/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Läcksäker† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat (kat. nr. 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial PPCO
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Stängning
Stängningsstorlek 11 mm
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.