Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor: Steril, bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11314475
Change view
Färg:
Blått
Bärnsten
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Rosa
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
11314475 Rosa Paket med 1000
10512425 Naturlig Paket med 1000
10600914 Vitt Paket med 1000
10747283 Gult Paket med 1000
10671674 Klart Paket med 1000
10542615 Rött Paket med 1000
10384003 Blått Paket med 1000
10120323 Lila Paket med 1000
10344053 Bärnsten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11314475 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3428211112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera prover snabbt med sterila lågprofilförslutningar gjutna av PPCO-harts med hög renhet och låg metallhalt, tillgängliga i en mängd olika färger.
Identifiera prover snabbt med hjälp av Thermo ScientificTM NalgeneTM PPCO lågprofilförslutningar för mikroförpackningsflaskor, erbjuds i en mängd olika färger. Förslutningarna är gjutna av polypropensampolymerharts med hög renhet och låg metallhalt (PPCO) som är —utmärkt för PCR-reagens. Förslutningarna är sterila och redo att användas.
Funktioner
PPCO-stängningar:
  • Steril till 10 -6 SAL
  • RNase/DNas-fri
  • Icke-cytotoxisk och icke-pyrogen
  • Läcksäker† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat (kat. nr. 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rosa
Diameter (metrisk) Yttre 11 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
Stängningsmaterial PPCO
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA-överensstämmelse - 21 CFR
Produkttyp Stängning
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.