Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO mikroförpackningsflaskor förslutningar för 4,5 ml injektionsflaskor: Steril, bulkförpackning
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10089152
Färg:
Klart
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10089152
Brand: Thermo Scientific™ 3428260114
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera prover snabbt med hjälp av färgade förslutningar som erbjuds i grönt, vitt eller naturligt, speciellt designat för 4,5 ml mikroförpackningsflaska.
Identifiera prover snabbt med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial-förslutningar för 4,5 ml flaskor, erbjuds i grönt, vitt eller naturligt. Polypropenpolymerförslutningar är klara att använda och har ingen O-ring som kan falla ut eller förorena innehållet.
Funktioner
  • Flaskor (listade separat) och förslutningar trycktestas tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • Förslutningarna är sterila, RNas/DNas-fria, icke-cytotoxiska och icke-pyrogena
  • Förslutningarna är täta† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat Kat. Inga. (342800-0045).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Förslutningar av mikroförpackningar
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial PPCO
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Typ Flaska
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 4,5 ml injektionsflaskor
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.