Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO mikroförpackningsflaskor förslutningar för 4,5 ml injektionsflaskor: Steril, bulkförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. 10767443
Change view
Färg:
Klart
Naturlig
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10767443 Vitt Paket med 1000
10706753 Naturlig Paket med 1000
10089152 Klart Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10767443 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3428260111
Beräknad leverans: 13-04-2027
Identifiera prover snabbt med hjälp av färgade förslutningar som erbjuds i grönt, vitt eller naturligt, speciellt designat för 4,5 ml mikroförpackningsflaska.
Identifiera prover snabbt med Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO Micro Packaging Vial-förslutningar för 4,5 ml flaskor, erbjuds i grönt, vitt eller naturligt. Polypropenpolymerförslutningar är klara att använda och har ingen O-ring som kan falla ut eller förorena innehållet.
Funktioner
  • Flaskor (listade separat) och förslutningar trycktestas tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • Förslutningarna är sterila, RNas/DNas-fria, icke-cytotoxiska och icke-pyrogena
  • Förslutningarna är täta† när den används med Nalgene Mikroförpackningsflaskor
Beställningsinformation:
Nalgene Micro Packaging Vial-förslutningar är bulkförpackade utan flaskor, 500 per innerpåse, 1 000 per fodral. Beställ sterila injektionsflaskor separat Kat. Inga. (342800-0045).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Förslutningar av mikroförpackningar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Produktlinje Nalgene
Stängningsmaterial PPCO
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Stängningsstorlek 13 mm
För användning med (utrustning) 4,5 ml injektionsflaskor
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Produkttyp Flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.