Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO mikroförpackningsflaskor med E-strålebestrålning: Steril, bulkförpackning
BIOPHARMA
Produktkod. 10110323
Change view
Volym (metrisk):
0,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10110323 2 ml Paket med 1000
10089202 0,5 ml Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10110323 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3428100020
I lager
Återställ hela innehållet i dessa PPCO-mikroförpackningsflaskor med e-beam bestrålning. Gjuten av hög renhet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen, polypropensampolymerharts med låg metallhalt, har dessa flaskor en konisk botten.
Återställ hela innehållet i Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-mikroförpackningsflaskor med E-strålebestrålning. Dessa flaskor är gjutna av hög renhet, icke-cytotoxisk, icke-pyrogen polypropensampolymerharts med låg metallhalt och har en konisk botten. Kantförsedda flaskor kan centrifugeras vid 13 000 x g.
Funktioner
  • Flaskor och förslutningar (listade separat) trycktestade tillsammans vid 7,5 PSIG för lufttransport
  • USP Klass VI-kompatibel; RNase/DNas-fri
  • Komponenterna som tillhandahålls är sterila (e-beam bestrålning) och redo att fyllas
  • Steril till 10 -6 SAL
  • Färgade förslutningar förpackade separat
  • Läcksäker† när den används med Nalgene stängningar
Beställningsinformation:
Flaskorna är bulkförpackade utan förslutning, 500 per innerpåse, 1000 per fodral. Beställ e-balkstängningar separat (kat. nr. 342830).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Mikroförpackningsflaskor
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material PPCO
Sterilitet Sterila
Volym (metrisk) 2 ml
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 500
Stil Kjol, med konisk insida
Volym (metrisk) Totalt 2 mL
Stängningsmaterial PPCO
Förslutningstyp Skruvlock (ingår ej)
Kvantitet 500 påse, 1000 Cs.
Stängningsstorlek 11 mm
Certifikat och efterlevnad ISO 13485:2016
Höjd (metrisk) 49 mm
Produkttyp Flaska
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i två minuter och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.