Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps, 0,75 tum
Produktkod. 10451103
Change view
Storlek (engelska) Grip:
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek (engelska) Grip Förpackningsstorlek
10451103 0,75 tum Varje
1 options
Produktkod. 10451103 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 26700075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 SEK
    752.41 SEK / Paket med 1
    Save 77.59 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-02-2027
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonpackning och ändlock för att uppleva pålitliga, repeterbara tätningar.
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonpackning och ändlock för att uppleva pålitliga, repeterbara tätningar. Dessa gängade klämmor är gjutna av PVDF-fluorid och är ett helt autoklaverbart klämsystem.
  • 0,75 tum Mini Clamp är gängad och autoklaverbar
  • Rekommenderas för användning med Nalgene™ Sanitary Carboys (kat. nr. 2261, 2630 och 2640) och Nalgene™ Ändlock (kat. nr. 2688 och 2689)
  • Rekommenderas för användning med Nalgene™ Autoklaverbara bilar med tapp (kat. nr. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Material PVDF
För användning med (utrustning) Nalgene™ Sanitära Carboys, Nalgene™ Autoklaverbara Carboys med tapp
Storlek Mini
Storlek (engelska) Grip 0,75 tum