Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Produktkod. 10172251
Storlek (engelska) Grip:
1,5 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10172251
Brand: Thermo Scientific™ 26700300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprepade och tillförlitligt täta carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonpackningar och gavlar.
Upprepade och tillförlitligt täta carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonpackningar och gavlar. Dessa gängade klämmor är gjutna av PVDF-fluorid och är ett helt autoklaverbart klämsystem.
  • Finns i tre storlekar och med Mini och Tri-Clover klämtyper
  • Gängad och autoklaverbar
  • Rekommenderas för användning med Nalgene™ Sanitary Carboys (kat. nr. 2261, 2630 och 2640) och Nalgene™ Ändlock (kat. nr. 2688 och 2689)
  • Rekommenderas för användning med Nalgene™ Autoklaverbara bilar med tapp (kat. nr. 2319)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1/Pk., 1/Cs.
Typ Triklöver
Material PVDF
För användning med (utrustning) Nalgene™ Sanitära Carboys, Nalgene™ Autoklaverbara Carboys med tapp
Storlek (engelska) Grip 3 tum
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.