Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps
Storlek (engelska) Grip:
1,5 tum
3 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Upprepade och tillförlitligt täta carboys med Thermo Scientific™ Nalgene™ PVDF True Union Clamps med silikonpackningar och gavlar. Dessa gängade klämmor är gjutna av PVDF-fluorid och är ett helt autoklaverbart klämsystem.
- Finns i tre storlekar och med Mini och Tri-Clover klämtyper
- Gängad och autoklaverbar
- Rekommenderas för användning med Nalgene™ Sanitary Carboys (kat. nr. 2261, 2630 och 2640) och Nalgene™ Ändlock (kat. nr. 2688 och 2689)
- Rekommenderas för användning med Nalgene™ Autoklaverbara bilar med tapp (kat. nr. 2319)
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1/Pk., 1/Cs. |
| Typ | Triklöver |
| Material | PVDF |
| För användning med (utrustning) | Nalgene™ Sanitära Carboys, Nalgene™ Autoklaverbara Carboys med tapp |
| Storlek (engelska) Grip | 1,5 tum |
Disclaimer to internal research use restriction:
Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.