Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tefzel ETFE, Quick Action Pigot
Produktkod. 10057910
Change view
Beskrivning:
Quick-Action-tapp ETFE passar 1-1/8 tums tappbov för fluorerade carboys 1-1/8 tum
Diameter (engelska) Innerslang:
5/8 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Diameter (engelska) Innerslang Förpackningsstorlek
10057910 Quick-Action-tapp ETFE passar 1-1/8 tums tappbov för fluorerade carboys 1-1/8 tum 5/8 tum. Varje
1 options
Produktkod. 10057910 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 64320010
I lager
För användning med: DS2327-seriens fluorerade carboys
Använda Thermo Scientific™ Nalgene™ Snabbverkande ETFE Tefzel™ Tappar som ersättningstappar till Nalgene DS2327-serien med fluorerade kolvar. De är kemiskt resistenta mot utvalda lösningsmedel och andra kemikalier. Stomme och plugg är gjorda av Tefzel Etylentetrafluoretylen. Accepterar slangar med 5/8 tum. ID
Funktioner
  • Autoklaverbar (omonterad)
  • Slangadapter ingår ej
Anmärkning:
Nalgene LDPE, HDPE, PP och PMP behållare kan användas för långtidsförvaring av kompatibla lösningar, men direkt UV-exponering bör undvikas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Quick-Action-tapp ETFE passar 1-1/8 tums tappbov för fluorerade carboys 1-1/8 tum
Diameter (engelska) Innerslang 5/8 tum.
Diameter (metrisk) Innerslang 16 mm
För användning med (utrustning) DS2327-serien med fluorerade kolvar
Material ETFE
nr per ärende 2/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Tapp