Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilter för engångsflaska med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
Beskrivning
Öka filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ engångsflasktoppar har den exklusiva Rapid-Flow stöder kolonndesign, ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning. Den sista försvarslinjen mot cellkulturkontamination Nalgene— Rapid-Flow flasktoppar är det bästa valet för filtrering av cellodlingsmedia, serum, tillsatser och buffertar.
- Finns i PES- och SFCA-membran. Enheter är färgkodade enligt membran.
- Enheter har det snabbaste flödet och lägsta igensättning av jämförbara alternativ
- 0,1um PES tillgängligt för mykoplasmaskydd
- 0,2um PES-enheter har testats för stamcells- och musembryonala analyser (MEA).
- Icke-pyrogen och endotoxinfri - Rapid-Flow filter uppfyller de mest rigorösa teststandarderna för alla vakuumfiltreringsenheter
- Tillgänglig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Passar flaskhalsstorlek (metrisk) | 45 mm |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Guld) |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Visa mer |