Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilterenheter med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10044550
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0.2 μm
0,45 μm
0,8μ m
Material (membran):
Cellulosanitrat
Nylon
PES
SFCA
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
75 mm
90 mm
Volym (metrisk) mottagare:
50 mL
115 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1000mL
Förpackningsstorlek:
1g
Paket med 12
Produktkod. 10044550
Brand: Thermo Scientific™ 1660045
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka filtreringseffektiviteten. PES membran och exklusiva Rapid-Flow design ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning samtidigt som den skyddar mot cellkulturkontamination.
Öka filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Engångsfilterenheter har den exklusiva Rapid-Flow stöder kolonndesign, ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning. Den sista försvarslinjen mot cellkulturkontamination Nalgene— Rapid Flow Filterenheter och flasktoppar är det bästa valet för filtrering av cellodlingsmedia, serum, tillsatser och buffertar. Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktinköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande).
  • Finns i PES, CN, SFCA och Nylon membran. Enheter är färgkodade enligt membran.
  • Enheter har det snabbaste flödet och lägsta igensättning av jämförbara alternativ
  • 0,1um PES tillgängligt för mykoplasmaskydd
  • 0,2um PES-enheter har testats för stamcells- och musembryonala analyser (MEA).
  • Icke-pyrogen och endotoxinfri - Rapid-Flow filterenheter uppfyller de mest rigorösa teststandarderna för alla vakuumfiltreringsenheter.
  • Tillgänglig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
  • Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ACT-etikett Ja
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
nr per ärende 12
Antal per förpackning 12
Typ Filterenhet
Volym (metrisk) mottagare 500 mL
Volym (metrisk) Övre 500 mL
Diameter (metrisk) membran 75 mm
Lämplig för ändamålet Sterila