Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Filterenheter
- Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilterenheter med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilterenheter med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
Produktkod. 10229090
| Produktkod. | Porstorlek | Material (membran) | Diameter (metrisk) membran | Volym (metrisk) mottagare | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10229090 | 0,2μ m | PES | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10685813 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 50 ml | Paket med 12 |
| 10418232 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10338763 | 0,1μ m | PES | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10102451 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10370311 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10034550 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 150 ml | - |
| 10793344 | 0,1μ m | PES | 75 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10421791 | 0,2μ m | PES | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10568632 | 0,45 μm | PES | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10474415 | 0,1μ m | PES | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10687541 | 0,2μ m | PES | 90 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10044550 | 0,45 μm | PES | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10462701 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 12686366 | 0,1μ m | PES | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10411791 | 0,2μ m | PES | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10228340 | 0,45 μm | PES | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10577322 | 0,2μ m | Cellulosanitrat | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10589222 | 0,45 μm | Cellulosanitrat | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10403701 | 0,2μ m | Cellulosanitrat | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10682741 | 0,45 μm | Cellulosanitrat | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10684851 | 0,8μ m | Cellulosanitrat | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10261741 | 0,2μ m | Cellulosanitrat | 50 mm | 250 ml | - |
| 10281881 | 0,45 μm | Cellulosanitrat | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10792351 | 0,8μ m | Cellulosanitrat | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10139130 | 0,2μ m | Cellulosanitrat | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10037720 | 0,45 μm | Cellulosanitrat | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10720622 | 0,8μ m | Cellulosanitrat | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10047720 | 0,2μ m | Cellulosanitrat | 75 mm | 1000 ml | - |
| 10693701 | 0,45 μm | Cellulosanitrat | 75 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10422941 | 0,8μ m | Cellulosanitrat | 75 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10450241 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10126070 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 115 ml | Paket med 12 |
| 10454641 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10760792 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10444831 | 0,2μ m | SFCA | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10579051 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10017770 | 0,2μ m | SFCA | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10211561 | 0,2μ m | SFCA | 90 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10199700 | 0,45 μm | SFCA | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10740602 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10017820 | 0,2μ m | SFCA | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10382711 | 0,2μ m | SFCA | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10614861 | 0,45 μm | SFCA | 50 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10405021 | 0,45 μm | SFCA | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10762732 | 0,2μ m | Nylon | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10159130 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 150 ml | Paket med 12 |
| 10760802 | 0,2μ m | Nylon | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10790412 | 0,45 μm | Nylon | 50 mm | 250 ml | Paket med 12 |
| 10578471 | 0,2μ m | Nylon | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10790602 | 0,2μ m | Nylon | 90 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10211321 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 500 ml | Paket med 12 |
| 10444261 | 0,2μ m | Nylon | 75 mm | 1000 ml | - |
| 10362811 | 0,2μ m | Nylon | 90 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
| 10169700 | 0,45 μm | Nylon | 75 mm | 1000 ml | Paket med 12 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27928" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Öka filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Engångsfilterenheter har den exklusiva Rapid-Flow stöder kolonndesign, ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning. Den sista försvarslinjen mot cellkulturkontamination Nalgene— Rapid Flow Filterenheter och flasktoppar är det bästa valet för filtrering av cellodlingsmedia, serum, tillsatser och buffertar. Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktinköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande).
- Finns i PES, CN, SFCA och Nylon membran. Enheter är färgkodade enligt membran.
- Enheter har det snabbaste flödet och lägsta igensättning av jämförbara alternativ
- 0,1um PES tillgängligt för mykoplasmaskydd
- 0,2um PES-enheter har testats för stamcells- och musembryonala analyser (MEA).
- Icke-pyrogen och endotoxinfri - Rapid-Flow filterenheter uppfyller de mest rigorösa teststandarderna för alla vakuumfiltreringsenheter.
- Tillgänglig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
- Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande)
Specifikationer
Specifikationer
| ACT-etikett | Ja |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Gröna funktioner | ACT Ecolabel (Gold) |
| nr per ärende | 12 |
| Antal per förpackning | 12 |
| Typ | Filterenhet |
| Volym (metrisk) mottagare | 500 ml |
| Volym (metrisk) Övre | 500 mL |
| Diameter (metrisk) membran | 75 mm |
| Lämplig för ändamålet | Sterila |
| Visa mer Visa mindre |