Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterila engångsfilterenheter med PES, CN, SFCA eller Nylon Membran
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10685813
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
Material (membran):
Cellulosanitrat
Nylon
PES
SFCA
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
75 mm
90 mm
Volym (metrisk) mottagare:
50 ml
115 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Material (membran) Diameter (metrisk) membran Volym (metrisk) mottagare unitSize
10685813 0,2μ m PES 50 mm 50 ml Paket med 12
10418232 0,45 μm PES 50 mm 115 ml Paket med 12
10338763 0,1μ m PES 50 mm 150 ml Paket med 12
10102451 0,2μ m PES 50 mm 115 ml Paket med 12
10370311 0,2μ m PES 50 mm 150 ml Paket med 12
10034550 0,45 μm PES 50 mm 150 ml -
10793344 0,1μ m PES 75 mm 250 ml Paket med 12
10421791 0,2μ m PES 50 mm 250 ml Paket med 12
10568632 0,45 μm PES 50 mm 250 ml Paket med 12
10474415 0,1μ m PES 75 mm 500 ml Paket med 12
10229090 0,2μ m PES 75 mm 500 ml Paket med 12
10687541 0,2μ m PES 90 mm 500 ml Paket med 12
10044550 0,45 μm PES 75 mm 500 ml Paket med 12
10462701 0,45 μm PES 90 mm 500 ml Paket med 12
12686366 0,1μ m PES 90 mm 1000 ml Paket med 12
10411791 0,2μ m PES 90 mm 1000 ml Paket med 12
10228340 0,45 μm PES 90 mm 1000 ml Paket med 12
10577322 0,2μ m Cellulosanitrat 50 mm 115 ml Paket med 12
10589222 0,45 μm Cellulosanitrat 50 mm 115 ml Paket med 12
10403701 0,2μ m Cellulosanitrat 50 mm 150 ml Paket med 12
10682741 0,45 μm Cellulosanitrat 50 mm 150 ml Paket med 12
10684851 0,8μ m Cellulosanitrat 50 mm 150 ml Paket med 12
10261741 0,2μ m Cellulosanitrat 50 mm 250 ml -
10281881 0,45 μm Cellulosanitrat 50 mm 250 ml Paket med 12
10792351 0,8μ m Cellulosanitrat 50 mm 250 ml Paket med 12
10139130 0,2μ m Cellulosanitrat 75 mm 500 ml Paket med 12
10037720 0,45 μm Cellulosanitrat 75 mm 500 ml Paket med 12
10720622 0,8μ m Cellulosanitrat 75 mm 500 ml Paket med 12
10047720 0,2μ m Cellulosanitrat 75 mm 1000 ml -
10693701 0,45 μm Cellulosanitrat 75 mm 1000 ml Paket med 12
10422941 0,8μ m Cellulosanitrat 75 mm 1000 ml Paket med 12
10450241 0,2μ m SFCA 50 mm 115 ml Paket med 12
10126070 0,45 μm SFCA 50 mm 115 ml Paket med 12
10454641 0,2μ m SFCA 50 mm 150 ml Paket med 12
10760792 0,45 μm SFCA 50 mm 150 ml Paket med 12
10444831 0,2μ m SFCA 50 mm 250 ml Paket med 12
10579051 0,45 μm SFCA 50 mm 250 ml Paket med 12
10017770 0,2μ m SFCA 75 mm 500 ml Paket med 12
10211561 0,2μ m SFCA 90 mm 500 ml Paket med 12
10199700 0,45 μm SFCA 75 mm 500 ml Paket med 12
10740602 0,45 μm SFCA 90 mm 500 ml Paket med 12
10017820 0,2μ m SFCA 75 mm 500 ml Paket med 12
10382711 0,2μ m SFCA 90 mm 1000 ml Paket med 12
10614861 0,45 μm SFCA 50 mm 500 ml Paket med 12
10405021 0,45 μm SFCA 90 mm 1000 ml Paket med 12
10762732 0,2μ m Nylon 50 mm 150 ml Paket med 12
10159130 0,45 μm Nylon 50 mm 150 ml Paket med 12
10760802 0,2μ m Nylon 50 mm 250 ml Paket med 12
10790412 0,45 μm Nylon 50 mm 250 ml Paket med 12
10578471 0,2μ m Nylon 75 mm 500 ml Paket med 12
10790602 0,2μ m Nylon 90 mm 500 ml Paket med 12
10211321 0,45 μm Nylon 75 mm 500 ml Paket med 12
10444261 0,2μ m Nylon 75 mm 1000 ml -
10362811 0,2μ m Nylon 90 mm 1000 ml Paket med 12
10169700 0,45 μm Nylon 75 mm 1000 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Produktkod. 10685813 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5640020
Compliant Item För att få rabatten måste kunder köpa 2 av samma produkt till listpris i en och samma beställning för att få 30 % rabatt. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 2 kunder kan köpa. Använd kampanjkoden ”27974” för att få ditt kampanjpris.
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Öka filtreringseffektiviteten. PES membran och exklusiva Rapid-Flow design ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning samtidigt som den skyddar mot cellkulturkontamination.
Öka filtreringseffektiviteten. Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Engångsfilterenheter har den exklusiva Rapid-Flow stöder kolonndesign, ger snabba flödeshastigheter och hög genomströmning. Den sista försvarslinjen mot cellkulturkontamination Nalgene— Rapid Flow Filterenheter och flasktoppar är det bästa valet för filtrering av cellodlingsmedia, serum, tillsatser och buffertar. Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktinköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande).
  • Finns i PES, CN, SFCA och Nylon membran. Enheter är färgkodade enligt membran.
  • Enheter har det snabbaste flödet och lägsta igensättning av jämförbara alternativ
  • 0,1um PES tillgängligt för mykoplasmaskydd
  • 0,2um PES-enheter har testats för stamcells- och musembryonala analyser (MEA).
  • Icke-pyrogen och endotoxinfri - Rapid-Flow filterenheter uppfyller de mest rigorösa teststandarderna för alla vakuumfiltreringsenheter.
  • Tillgänglig med Fit for Purpose Sterile dokumentation
  • Vissa produkter på denna sida är ACT Märkt av My Green Lab för att möjliggöra databaserade hållbara produktköpsbeslut (se Fullständiga specifikationer i produkttabellen för artikeldeltagande)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
nr per ärende 12
Antal per förpackning 12
Typ Filterenhet
Volym (metrisk) mottagare 50 ml
Volym (metrisk) Övre 150 mL
Diameter (metrisk) membran 50 mm
Lämplig för ändamålet Sterila