Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polykarbonat Clearboy™ Carboy med förslutning
Produktkod. 10623521
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10623521 9 L Varje
10788501 20 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10623521 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS22130020
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28036
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Förvara media, lösningar och sterilt vatten, och är idealiskt för användning i kylrum.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Svart (genomskinlig)
Förvara media, lösningar och sterilt vatten i Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulär polykarbonat Clearboys med förslutning. Med en platsbesparande design, en bred munöppning för påfyllning och rengöring och ett robust handtag i rostfritt stål. Clearboyen erbjuder extrem slagtålighet och är idealisk för användning i kylrum.
Funktioner
  • Gjuten i graderingar i steg om 1 gallon och 5L
  • Autoklaverbar/Transparent/ Graderad/Läcksäker†
Innehåller:
Skruvförslutning av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 9 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415
Färg Svart (genomskinlig)
Beskrivning Rektangulär Clearboy
För användning med (applikation) Förvara media, lösningar och sterilt vatten och är idealiskt för användning i kylrum.
Höjd (engelska) 14 tum
Höjd (metrisk) 360 mm
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 220 mm
Material Polykarbonat
Produkttyp Rektangulär Carboy
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 153 mm