Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polykarbonat Clearboy™ Carboy med förslutning
Produktkod. 10788501
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10788501 20 L Varje
10623521 9 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10788501 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer DS22130050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3358.21 SEK
    2815.37 SEK / Paket med 1
    Save 542.84 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
I lager
För användning med: Förvara media, lösningar och sterilt vatten, och är idealiskt för användning i kylrum.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Svart (genomskinlig)
Förvara media, lösningar och sterilt vatten i Thermo ScientificTM NalgeneTM Rektangulär polykarbonat Clearboys med förslutning. Med en platsbesparande design, en bred munöppning för påfyllning och rengöring och ett robust handtag i rostfritt stål. Clearboyen erbjuder extrem slagtålighet och är idealisk för användning i kylrum.
Funktioner
  • Gjuten i graderingar i steg om 1 gallon och 5L
  • Autoklaverbar/Transparent/ Graderad/Läcksäker†
Innehåller:
Skruvförslutning av polypropen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100-415
Färg Svart (genomskinlig)
Beskrivning Rektangulär Clearboy
För användning med (applikation) Förvara media, lösningar och sterilt vatten och är idealiskt för användning i kylrum.
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 399 mm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 320 mm
Material Polykarbonat
Produkttyp Rektangulär Carboy
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 229 mm