Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polykarbonat Clearboy™ Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10008080
Change view
Kapacitet (metrisk):
9 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10008080 20 L -
10633521 9 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10008080 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23220050
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Idealisk för användning när visuell inspektion av innehållet är nödvändigt; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Fyll och rengör enkelt Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polykarbonat Clearboy™ med Spigot, som har en bred öppning, ett robust handtag i rostfritt stål och platsbesparande rektangulär design. Tydlig konstruktion gör att du enkelt kan se innehållet i vagnen. Supertufft; slagtålig. Idealisk för kyld eller fryst förvaring av vattenlösningar, eller för dispensering av sterilt vatten, vattenhaltiga reagenser och media. Nalgene polykarbonatkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features
  • Molded-in graduations in 1 gallon and 5L increments for ease in dispensing
  • Stainless-steel handle for ease in transporting containers
  • Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
  • A clear wall makes this carboy ideal when visual inspection of contents is necessary
  • Follow autoclave instructions provided with the product for proper function; tubing adapter is not autoclavable
  • 20L size has molded-in hand grips in the sidewall for easier handling
  • Autoclavable/Transparent/Graduated
Includes:
Polypropylene spigot and screw closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 100 mm
Färg Genomskinlig
Beskrivning Autoclavable Clear Rectangular Carboy w/Spigot
Diameter (metrisk) Innerhals 86 mm
För användning med (applikation) Ideal for use when visual inspection of contents is necessary
Höjd (metrisk) med stängning 399 mm
Inkluderar Molded-in spigot boss w/tubing adapter
Längd (metrisk) 229 mm
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp
Bredd (metrisk) 320 mm