Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock
Produktkod. 10409382
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 L
20 L
30 L
38 L
50 L
120 L
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10409382 38 L Varje
10232611 8 L Varje
10683961 20 L Varje
10544251 30 L Varje
10008770 50 L Varje
10708181 120 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10409382 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 142000015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4670.00 SEK
    4221.66 SEK / Paket med 1
    Save 448.34 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-11-2026
Minska avdunstningen och kontamineringen avsevärt genom att använda dessa täckta, rektangulära tankar, som erbjuds i storlekar från 8 till 114L för att möta applikationsbehov.
Avsevärt minska avdunstning och kontaminering genom att använda en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock, erbjuds i storlekar från 8 till 114L. Tankar kan modifieras med en fabriksmonterad tapp.
  • Lämplig för användning med många organiska kemikalier
  • Ger bra motstånd mot spänningssprickor
  • Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (engelska) 18 tum
Typ Tank med lock
Material Polypropen
Kapacitet (engelska) 10 gal.
Kapacitet (metrisk) 38 L
Längd (metrisk) 45.7 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30 cm
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.