Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock
Descripción
Avsevärt minska avdunstning och kontaminering genom att använda en Thermo Scientific™ Nalgene™ Rektangulär polypropentank med lock, erbjuds i storlekar från 8 till 114L. Tankar kan modifieras med en fabriksmonterad tapp.
- Lämplig för användning med många organiska kemikalier
- Ger bra motstånd mot spänningssprickor
- Autoklaveringsbar
Anmärkning:
Tankar som används vid förhöjda temperaturer eller med vätskor med hög specifik vikt bör stödjas externt.
Especificaciones
Especificaciones
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Typ | Tank med lock |
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (engelska) | 5 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Längd (metrisk) | 35.6 cm |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Bredd (metrisk) | 25 cm |
| Höjd (engelska) | 10 tum |
| Höjd (metrisk) | 25 cm |
Ansvarsfriskrivning för användningsbegränsningar för intern forskning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande. Varning: Plasttankar utsätts i allmänhet för svårare förhållanden än plastlaboratorier; exponeringen är konstant, påfrestningarna är större och olika klasser och koncentrationer av kemikalier är inblandade. Var särskilt uppmärksam på kemisk kompatibilitet.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.