Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare
Beskrivning
Uppnå och håll snabbt ett vakuum på 25 tum. (635 mm) Hg med Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade PVC-kroppsvakuumpumpar utan mätare. Dessa pumpar har en ny, mer hållbar och ergonomisk handtagsdesign. Denna reparerbara ekonomiversion är idealisk för fält- eller labbanvändning.
Enkel och bekväm drift
- Polyvinylklorid (PVC) kropp
- Ergonomisk vakuumavtryckare kräver bara en hand för att manövrera och frigör vakuumet med pekfingret
- Justerbar vakuumfrigöringshastighet ger kontroll
- Fullt tryck i blankporten uppnås med endast två slag, vilket gör driften effektiv
- Avtagbart lock på avgasöppningen och utlösare för att släppa ut vakuum utan att koppla bort pumparna från ledningen
- Ekonomisk design utan vakuummätare
- Justerbar vakuumfrigöringshastighet styrd av pumpens utlösare
- Munstycket passar standard 0,25″ I.D.-rör
- Kan demonteras för reparation och utbyte av interna delar (se katalognummer för reparationssatser i tabellen nedan)
Innehåller:
Levereras med 2 fot lång genomskinlig plastslang
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Reparerbar handvakuumpump |
| Max. Vakuum | 25 tum Hg |
| Flödeshastighet | 15 cc/slag |
| Produkttyp | Vakuumpump |
| För användning med (utrustning) | 6132-2000 Reparationssats |
| Kvantitet | 1/Pk., 4/Cs. |