Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbar PVC-handmanövrerad vakuumpumpreparationssats
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6139465
Kapacitet (metrisk):
15 cc
36 cc
nr per ärende:
4/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11344535
Brand: Thermo Scientific™ 61322000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Allt du behöver för att underhålla och reparera de inre delarna av din katt. nr. 6131-serien och 6132-serien handpumpar för förlängd livslängd för handpumpar.
Underhåll och reparera de inre delarna av din Thermo Scientific™ Nalgene™ Katt. nr 6131-serien och 6132-serien handpumpar. Thermo Scientific™ Nalgene™ Reparerbara handmanövrerade reparationssatser för vakuumpumpar innehåller allt du behöver för att förlänga handpumpens livslängd.
Inkluderar: Instruktioner för underhåll och reparation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Reparationssats för Style 15cc PVC-handpumpar
nr per ärende 4/Cs.
Typ Vakuumpump reparationssats
Kapacitet (metrisk) 15 cc
För användning med Nalgene Vakuumpumpar