Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Återanvändbar filtertratt med klämma
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10440143
Kapacitet (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10440143
Brand: Thermo Scientific™ DS03150047
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
Designad för användning i ett brett spektrum av applikationer, Thermo Scientific™ Nalgene™ filtreringsutrustning och tillbehör kan användas tillsammans med våra olika linjer av filtreringsenheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 47 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material PSU
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Partikel- och mikrobiologisk kvalitetskontroll med hög genomströmning
Inkluderar Robust polysulfontratt, polypropensampolymerkåpa med 3 portar, friktionspassade TPE-kåpor (3 kapslar), stödplatta för 47 mm membran, silikonpackning, nr 8 propp med 0,5625 tums hål, aluminiumklämma
Kvantitet 1 st
Produkttyp Filtreringstratt
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.