Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Återanvändbara filterenheter
Volym (metrisk) mottagare:
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Återanvändbara filterenheter inkluderar två membranstödplattor: en genomskinlig platta i ett stycke för steriliseringsapplikationer och en tvådelad vit platta för analytiska applikationer. Accepterar 47 eller 50 mm diameter membran. Två sidoarmar möjliggör anslutning till vakuumledning. Slangadaptrar accepterar 1/4- till 5/16-tums (6 till 8 mm) ID vakuumslangar. 4 enheter per låda.
Features
- Replaces metal or breakable glass – major components are made of durable, transparent, autoclavable polysulfone
- Use for sterilization or analysis. Filter holders come with sterilization and analytical membrane support plates
- Designed to be used with vacuum or pressure
- Graduated chambers for easy reference
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polysulfon |
| Antal per förpackning | 1 |
| Volym (metrisk) mottagare | 500 mL |
| Volym (metrisk) Övre | 500 mL |