Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboy med förslutning
Produktkod. 10149790
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10149790 10 L Varje
10077860 20 L Varje
11315474 20 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10149790 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 22510020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2383.42 SEK
    1619.11 SEK / Paket med 1
    Save 764.31 SEK
    32% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: Media och odlingsberedning med stora volymer, särskilt när visuell inspektion krävs.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Genomför stora volymer media och odlingsberedning med dessa Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboys, särskilt när visuell inspektion krävs. Detta polykarbonat Clearboy är hållbart, lättare och säkrare än glas, autoklaverbart för sterila applikationer och idealiskt för kyl- eller frysförvaring av vattenlösningar som sterilt vatten, vattenhaltiga reagenser och media.
Funktioner
  • Finns i storlekarna 10 och 20 L för en mängd olika biofarmaceutiska tillämpningar
  • Graderad i liter och gallon
  • Gjuten av transparent, slitstark polykarbonat
  • Anpassningsalternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer
  • Autoklaverbar, graderad, tät†
Innehåller:
  • Polypropenförslutning och TPE-packning
Beställningsinformation:
Ytterligare stängningsalternativ inkluderar Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2158), Nalgene Påfyllnings-/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2162) Nalgene Bästa Works™ Fluid Transfer Systems (kat. nr. 2135) och Nalgene Valideringsflaskor (kat.nr DS2127). Ytterligare tillbehör inkluderar Nalgene Hullingförsedda bulkhuvudbeslag (kat. nr. 6149).
Anmärkning:
Lossa stängningsgängorna helt och demontera tappen innan autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 253 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 294 mm
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med kran
Form Rund
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 3.3 gal.
Volym (metrisk) Brätt 12.5 L
Arbetsflödessteg Förberedelse och lagring av media/buffert uppströmsmedia. Lagring av processlösningar uppströms
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.