Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboy med förslutning
Produktkod. 10077860
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10077860
Brand: Thermo Scientific™ 22510050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Media och odlingsberedning med stora volymer, särskilt när visuell inspektion krävs.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Genomför stora volymer media och odlingsberedning med dessa Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboys, särskilt när visuell inspektion krävs. Detta polykarbonat Clearboy är hållbart, lättare och säkrare än glas, autoklaverbart för sterila applikationer och idealiskt för kyl- eller frysförvaring av vattenlösningar som sterilt vatten, vattenhaltiga reagenser och media.
Funktioner
  • Finns i storlekarna 10 och 20 L för en mängd olika biofarmaceutiska tillämpningar
  • Graderad i liter och gallon
  • Gjuten av transparent, slitstark polykarbonat
  • Anpassningsalternativ tillgängliga för vätskeöverföringsapplikationer
  • Autoklaverbar, graderad, tät†
Innehåller:
  • Polypropenförslutning och TPE-packning
Beställningsinformation:
Ytterligare stängningsalternativ inkluderar Nalgene Snabbpåfyllning/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2158), Nalgene Påfyllnings-/ventilationsförslutningar (kat. nr. 2162) Nalgene Bästa Works™ Fluid Transfer Systems (kat. nr. 2135) och Nalgene Valideringsflaskor (kat.nr DS2127). Ytterligare tillbehör inkluderar Nalgene Hullingförsedda bulkhuvudbeslag (kat. nr. 6149).
Anmärkning:
Lossa stängningsgängorna helt och demontera tappen innan autoklavering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 287 mm
För användning med (applikation) Media-/buffertberedning ​, Media-/buffertlagring, Provtagning, Förvaring, Transport ​
Höjd (metrisk) med stängning 536 mm
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy
Form Round
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) Brim 6 gal.
Volym (metrisk) Brätt 24 L
Arbetsflödessteg Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/kolvar/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten och vänts upp och ned, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, utan att något vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/trattar/kolvar som är större än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter, utan att något vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.