Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboy med tapp
Produktkod. 10684071
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10684071 20 L Varje
10722332 10 L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10684071 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 23170050
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För användning med: Lämplig för blandning, förvaring och frysning av vattenbaserade reagenser och biologiska ämnen, särskilt användbar för visuell inspektion av innehållet för kvalitet.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Förbered stora volymer media och kulturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ med Spigot. Dessa hållbara Clearboy är lättare och säkrare än glas, och särskilt användbara för visuell inspektion av innehållet för kvalitet. Idealisk för kyld eller fryst förvaring av vattenlösningar, eller för dispensering av sterilt vatten, vattenhaltiga reagenser och media. Nalgene polykarbonatkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Funktioner:
  • Gjutna graderingar i 1 gal. och 5 l steg för att underlätta doseringen
  • En inbyggd spigo-boss ger styrka och läckagebeständighet
  • Polykarbonat är glasklart för enkel visuell inspektion och volymmätningar
  • Lämplig för blandning, förvaring och frysning av vattenbaserade reagenser och biologiska ämnen
  • Designad med 83 mm hals för att ta emot TopWorks och andra Nalgene tillbehör för mångsidighet
  • Graderad
  • Läckagesäker†
  • Autoklavbar för sterila tillämpningar 
Innehåller:
Proppropenkransstängning och TPE-packning. Se autoklaverinstruktioner för mer information.
Anmärkning:
Koppla loss stängningsgängorna helt och demontera kranen innan autoklavning
Följ instruktionerna för autoklaver för produktinsatser för att säkerställa korrekt funktion
Observera: Röradaptern är inte autoklavbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Klart
Beskrivning Transparent karjeno med Spigot PC 20 L
Diameter (metrisk) Innerhals 66 mm
Diameter (metrisk) Yttre 290 mm
För användning med (applikation) Lämplig för blandning, förvaring och frysning av vattenbaserade reagenser och biologiska produkter, särskilt användbara för visuell inspektion av innehåll för kvalitet.
Examen Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
Höjd (metrisk) med stängning 536 mm
Inkluderar Tapp
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.