Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ Carboy med tapp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-9078030
Kapacitet (metrisk):
10 L
20 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10722332
Brand: Thermo Scientific™ 23170020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: Lämplig för blandning, förvaring och frysning av vattenbaserade reagenser och biologiska ämnen, särskilt användbar för visuell inspektion av innehållet för kvalitet.; Autoklaverbar; Stängningsmaterial: polypropen; Färg: Klar
Förbered stora volymer media och kulturer med Thermo Scientific™ Nalgene™ Rund polykarbonat Clearboy™ med Spigot. Dessa hållbara Clearboy är lättare och säkrare än glas, och särskilt användbara för visuell inspektion av innehållet för kvalitet. Idealisk för kyld eller fryst förvaring av vattenlösningar, eller för dispensering av sterilt vatten, vattenhaltiga reagenser och media. Nalgene polykarbonatkolvar kan autoklaveras innan de fylls på för att eliminera bakterietillväxt vid förvaring av sterila lösningar. Tillverkad endast av högkvalitativa, laboratorieklassade plastmaterial för pålitligt låga urlakningsbara och extraherbara material.
Features:
  • Molded-in graduations in 1 gal and 5L increments for ease in dispensing
  • Molded-in spigot boss provides strength and leak resistance
  • Polycarbonate is glass-clear for easy visual inspection and volume measurements
  • Suitable for mixing, storing, and freezing aqueous-based reagents and biologicals
  • Designed with 83mm neck to accept TopWorks and other Nalgene accessories for versatility
  • Graduated
  • Leakproof†
  • Autoclavable for sterile applications 
Includes:
Polypropylene spigot screw closure and TPE gasket. See autoclaving instructions for more information.
Note:
Completely disengage closure threads and disassemble the spigot before autoclaving
Follow product insert instructions for autoclaving to ensure proper function
Note: The tubing adaptor is not autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 L
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 83B
Färg Klart
Beskrivning Transparent Carboy with Spigot PC 10 L
Diameter (metrisk) Innerhals 66 mm
Diameter (metrisk) Yttre 253 mm
För användning med (applikation) Suitable for mixing, storing and freezing aqueous-based reagents and biologicals, especially useful for visual inspection of contents for quality.
Examen Ingjutna graderingar i 1 gal. och steg om 5 L
Höjd (metrisk) med stängning 394 mm
Inkluderar Tapp
Material Polykarbonat
nr per ärende 4/Cs.
Antal per förpackning 1 st.
Produkttyp Carboy med tapp
Visa mer Visa mindre
†Termen läckagesäker gäller för Thermo Scientific Nalgene produkter som uppfyller följande kriterier: a) Förslutningssystem för flaskor/flaskor/trattar med förslutningar som är mindre än 100 mm, efter att de har fyllts med vatten, inverterade, tål ett lufttryck på 2 psig i 2 minuter, och inget vatten rinner ut. b) Förslutningssystem för flaskor/tratt/flaskor som är större än 100 mm efter att de har fyllts med vatten, vänts upp och ner i 15 minuter och inget vatten rinner ut. Obs: dessa tester, med andra vätskor, kanske inte ger samma resultat. För att säkerställa säker användning rekommenderas kunder att testa Thermo Scientific Nalgene flaskor och förslutningar under villkoren för deras planerade tillämpningar. Thermo Scientific Nalgene produkter är täta vid omgivningstemperatur och tryck när de används med deras Nalgene stängningar.