Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsavfallstratt
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11774434
Change view
Stängningsstorlek:
38-430
83B
Diameter (metrisk) öppning:
14 cm
25,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Stängningsstorlek Diameter (metrisk) öppning Förpackningsstorlek
11774434 83B 25,4 cm -
11764434 38-430 14 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11774434 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 63780010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.00 SEK
    975.99 SEK / Paket med 1
    Save 164.01 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll avfall tillfälligt på bänken eller under labbhuven med dessa säkerhetsavfallstrattsystem. Trattar har en lätt snäpplås för att minimera spill om de välter av misstag och en tratt med större diameter för enkel hällning.
Tillfälligt innehålla avfall på bänkskivan eller under labbkåpan med hjälp av Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsavfallstrattsystem. Trattarna har Easy Snap Safety Lach för att minimera spill om de välter av misstag och en tratt med större diameter för enkel hällning. Ventilationssystemet hjälper till att minska ångor och stänk medan den avtagbara halsskärmen fångar upp stora partiklar, som omrörarstänger. Designad för lösningsmedel, kemiskt och biologiskt avfall, rekommenderas för användning med Nalgene behållare.
Funktioner
  • Polypropenförslutning och trattadapter, polytetrafluoretenventilationsmembran
  • Finns i 10″ diameter tratt med 83B stängning och 5,5″ tratt med 38-430 stängning
Innehåller:
  • HDPE-tratt med påsatt lock
  • Polypropenstängning/trattadapter
  • Skärminsats
  • Polypropen/PTFE μ0,45 m ventilationsplugg
  • Filtrera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsstorlek 83B
Förslutningstyp HDPE-tratt med påsatt lock
Beskrivning Trattsäkerhetsavfall 10 tum. HDPE/PP 83B Stängning
Diameter (engelska) Yttre 10 tum
Längd (metrisk) 5.6 cm
Kvantitet 2/Cs.
Diameter (metrisk) öppning 25,4 cm
Inkluderar HDPE-tratt med påsatt lock, polypropenförslutning/trattadapter, skärminsats, polypropen/PTFE 0,45 μm ventilationsplugg och filter.
Liner material PTFE
För användning med (applikation) För säkerhetsavfallssystem
Längd (engelska) 2,2 tum
Material Polypropen
Produkttyp Säkerhetsavfallstrattsystem