Läs mer
Thermo Scientific™ Nalgene™ Säkerhetsavfallssystem
Description
Minimera oavsiktligt spill och flyktiga utsläpp med den kemikalie- och brottbeständiga Thermo Scientific™ Nalgene™ Safety Waste System, designat för tillfällig lagring av lösningsmedel, kemiskt och biologiskt avfall. Säkerhetsavfallstratten har en Easy Snap säkerhetsspärr för att minimera oavsiktligt spill och flyktiga utsläpp. Tratt skruvas enkelt loss från trattadapter för rengöring och snabbare åtkomst. Förslutning/adapter inkluderar en ventil som släpper ut tryck vid hällning och minskar utsläpp under användning. Inkluderar en Nalgene uppsamlingsbehållare.
Funktioner
- Tratt med stor diameter har fäst lock med Easy Snap säkerhetsspärr för att minimera oavsiktligt spill och flyktiga utsläpp
- Tratt skruvas enkelt loss från polypropenförslutning/trattadapter för rengöring och snabbare åtkomst
- Förslutning/adapter inkluderar ventil med polypropen/PTFE avluftningsplugg som släpper ut tryck under hällning och förhindrar utsläpp under användning
- Adaptern kan även anslutas till externt sprutfilter
- Avtagbar skärminsats av polypropen passar i botten av tratten för att fånga in stora partiklar som omrörarstänger
- Inte resistent mot långvarig exponering för UV-ljus
- Inkluderar antingen en 4L HDPE Nalgene flaska eller 10L FLPE Nalgene Carboy
- 4L-systemet inkluderar ett 5-1/2 tum. (14 cm) säkerhetsavfallstratt och 4L HDPE Nalgene flaska och förslutning; rekommenderas för syra-, bas- och alkoholavfall
- 10L-systemet inkluderar ett 10 tum. (25 cm) säkerhetsavfallstratt och 10L fluorerad HDPE-kolv med förslutning; rekommenderas för lösningsmedelsavfall
Beställningsinformation:
Sekundära behållare (säljs separat) bör användas med säkerhetsavfallssystem under transport, överföring eller lagring.
Innehåller:
1,125 gal. (4L) HDPE eller 2,625 gal. (10L) fluorerad HDPE-behållare, avtagbar tratt med lock, stängning/trattadapter, filter och skärminsats.
Anmärkning:
Dessa system är inte säkerhetsburkar enligt definitionen av OSHA:s riktlinjer och är endast utformade för tillfällig avfallshantering. Avfall ska kasseras före 90 dagar efter den första avfallsackumuleringen.
Specifications
Specifications
| Stängningsstorlek | 38-430 |
| Kapacitet (metrisk) | 4 l |
| Beskrivning | Säkerhetsavfallssystem, Kapacitet: 4L |
| Diameter (engelska) Yttre | 5,5 tum |
| Kapacitet (engelska) | 1,125 gal. |
| Längd (metrisk) | 18 cm |
| Diameter (metrisk) öppning | 14 cm |
| Inkluderar | 1,125 gal. (4L) HDPE-behållare, avtagbar tratt med lock, stängning/trattadapter, filter och skärminsats. |
| För användning med (applikation) | För tillfällig avfallsinneslutning |
| Längd (engelska) | 7,125 tum. |
| Show More |